Learn More
N-(4-Bromo-2-méthylphényl)-2-chloroacétamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(4-Bromo-2-methylphenyl)-2-chloroacetamide |
| CAS | 96686-51-0 |
| Formule moléculaire | C9H9NOClBr |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9BrClNO/c1-6-4-7(10)2-3-8(6)12-9(13)5-11/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | Cc1cc(Br)ccc1NC(=O)CCl |
| Nom IUPAC | N-(4-bro-2-méthylphényl)-2-chloroacétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 262.53 |
| Poids de la formule | 260.9556 |