Learn More
N-(4-bromobutyl)phtalimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441868
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11441868 5 g 5g
11451868 25 g 25g
11461868 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11441868 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14517.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 5394-18-3 | C12H12BrNO2 | 282.14 g/mol
N-(4-Bromobutyl)phthalimide is used in organic synthesis and the production of pharmaceutical. It can react with 1-phenyl-piperazine to get N-[4-(4-phenyl-piperazin-1-yl)-butyl]-phthalimide. It is a useful synthesis reagent used to synthesize B-cyclodextrin derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-(4-bromobutyl)phtalimide est utilisé dans la synthèse organique et la production pharmaceutique. Il peut réagir avec la 1-phényl-pipérazine pour obtenir du N-[4-(4-phényl-pipérazin-1-yl)-butyl]-phtalimide. Il s’agit d’un réactif de synthèse utile qui est utilisé pour synthétiser les dérivés de la B-cyclodextrine.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5394-18-3
Formule moléculaire C12H12BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 282.14
Numéro MDL MFCD00005905
Clé InChI UXFWTIGUWHJKDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-bromobutyl phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-bromobutyl, 2-4-bromobutyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-4-bromobutyl-phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindole-1,3-dione, 2-4-bromobutyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, n-4-bromobutyl, n-bromobutylphthalimide
CID PubChem 93575
Nom IUPAC 2-(4-bromobutyl)isoindole-1,3-dione
SMILES BrCCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Bromobutyl)phthalimide
Point de fusion 77°C to 81°C
Point d’ébullition 165°C to 170°C (1 mmHg)
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 164119
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 282.14
Pourcentage de pureté 98%