Learn More
N-(4-bromobutyl)phtalimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10571961 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10571961 10 g Flacon en verre 10g
10023663 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10571961 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 146290100
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5394-18-3 | C12H12BrNO2 | 282.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5394-18-3
Formule moléculaire C12H12BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 282.14
Numéro MDL MFCD00005905
Clé InChI UXFWTIGUWHJKDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-bromobutyl phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-bromobutyl, 2-4-bromobutyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-4-bromobutyl-phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindole-1,3-dione, 2-4-bromobutyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, n-4-bromobutyl, n-bromobutylphthalimide
CID PubChem 93575
Nom IUPAC 2-(4-bromobutyl)isoindole-1,3-dione
SMILES BrCCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Bromobutyl)phthalimide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 76.0°C to 80.0°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 21, 463
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 282.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre