Learn More
N-(4-bromobutyl)phtalimide, TRC
Code produit 30331471
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331471 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331471 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68206025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Bromobutyl)phthalimide
CAS 5394-18-3
Formule moléculaire C12H12BrNO2
Quantité 25 g
Synonyme 1-Phthalimido-4-bromobutane, 2-(4-Bromobutyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(4-Bromobutyl)isoindole-1,3-dione, 2-(4-Bromobutyl)phthalimide, 4-Bromobutylphthalimide, NSC 575
Formule InChI InChI=1S/C12H12BrNO2/c13-7-3-4-8-14-11(15)9-5-1-2-6-10(9)12(14)16/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
SMILES O=C1N(CCCCBr)C(C2=CC=CC=C21)=O
Nom IUPAC 2-(4-bromobutil)isoindolina-1,3-diona
Poids moléculaire (g/mol) 282.13
Poids de la formule 281.01