Learn More
N-(4-bromophényl)benzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491738
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491738 250 mg 250mg
15481738 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15491738 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55476.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16468-97-6 | C12H10BrNO2S | 312.181 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16468-97-6
Formule moléculaire C12H10BrNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 312.181
Numéro MDL MFCD00159375
Clé InChI HHLFFQAEABRCOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-bromophenyl benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, n-4-bromophenyl, 4'-bromobenzenesulfonanilide, benzenesulfonanilide, 4'-bromo, 4-bromophenyl phenylsulfonyl amine, 4/'-bromobenzenesulfonanilide, n-p-bromophenylbenzenesulphonamide, n-4-bromophenyl benzenesulfonamide #
CID PubChem 293101
Nom IUPAC N-(4-bromophényl)benzènesulfonamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Bromophenyl)benzenesulfonamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 312.18
Pourcentage de pureté 97%