Learn More
Acide N-(4-carboxyphényl)succinamique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358496 5 g 5g
11348496 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358496 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17549.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 76475-62-2 | Molecular Formula: C11H11NO5 | Molecular Weight: 237.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76475-62-2
Formule moléculaire C11H11NO5
Poids moléculaire (g/mol) 237.21
Numéro MDL MFCD00020530
Clé InChI IOKXKKSBNJCKOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-carboxypropanamido benzoic acid, 4-3-carboxypropanoyl amino benzoic acid, n-4-carboxyphenyl succinamic acid, 4-3-carboxypropanoylamino benzoic acid, cbkinase1_000202, cbkinase1_012602, cambridge id 5122038, n-4-carboxyphenyl succinamidic acid, 4-2-carboxyethylcarboxamido benzoic acid
CID PubChem 765581
Nom IUPAC acide 4-(3-carboxypropanoylamino)benzoïque
SMILES OC(=O)CCC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Carboxyphenyl)succinamic acid
Point de fusion ∽290°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 3355574
Poids de la formule 237.21
Pourcentage de pureté 99%