Learn More
N-(4-Chloro-3-nitrophényl)benzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15412816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15412816 250 mg 250mg
15413128 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15412816 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56624.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55851-37-1
Formule moléculaire C12H9ClN2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 312.724
Numéro MDL MFCD01212626
Clé InChI OAEWODJOQXHPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-chloro-3-nitrophenyl benzenesulfonamide, 4-chloro-3-nitrophenyl phenylsulfonyl amine, 1-chloro-2-nitro-4-benzenesulfonamido-benzene
CID PubChem 779563
Nom IUPAC N-(4-chloro-3-nitrophényl)benzènesulfonamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=CC(=C(C=C2)Cl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)benzenesulfonamide
Quantité 250 mg
Beilstein 2997741
Poids de la formule 312.72
Pourcentage de pureté 97%