Learn More
N-(4-Chlorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, TRC
Code produit 30134693
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134693 500 mg 500mg
30138488 1 g 1g
30011831 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134693 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC424325500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 500-42-5
Formule moléculaire C9 H8 Cl N5
Poids moléculaire (g/mol) 221.65
Synonyme 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N2-(4-chlorophenyl)-, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-(4-chlorophenyl)- (9CI), s-Triazine, 2-amino-4-(p-chloroanilino)- (6CI,7CI,8CI), N2-(4-Chlorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-(p-Chloroanilino)-4-amino-s-triazine, 2-Amino-4-(p-chloroanilino)-1,3,5-triazine, 2-Amino-4-p-chloroanilino-s-triazine, ASA 226, Chlorazanil, Chlorazinil, Chloroazinal, Diurazine, Diurazyna, N-(p-Chlorophenyl)-2,4-diamino-s-triazine, Neo-Urofort, Neurofort, Orpizin, Riker 545, SKF 3195, Triazurol, neo-Urofort
Nom IUPAC 2-N-(4-chlorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
SMILES Nc1ncnc(Nc2ccc(Cl)cc2)n1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Chlorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H8ClN5/c10-6-1-3-7(4-2-6)14-9-13-5-12-8(11)15-9/h1-5H,(H3,11,12,13,14,15)
Poids de la formule 221.0468