Learn More
N-(4-chlorophényl)benzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15496498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496498 250 mg 250mg
15486498 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496498 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60032.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4750-28-1
Formule moléculaire C12H10ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 267.727
Numéro MDL MFCD00541864
Clé InChI ANRCRHLXUCJAKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-chlorophenyl benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, n-4-chlorophenyl, benzenesulfonamide,n-4-chlorophenyl, p-chlorobenzenesulfonanilide, benzenesulfonanilide, 4'-chloro, n-4-chlorophenyl benzenesulfonamide #
CID PubChem 20865
Nom IUPAC N-(4-chlorophényl)benzènesulfonamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=CC=C(C=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Chlorophenyl)benzenesulfonamide
Couleur Violet
Quantité 250 mg
Poids de la formule 267.73
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide