Learn More
N-(4 -Chlorophényl)-N’, N’-diméthylurée, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11363077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363077 500 g 500g
11343077 25 g 25g
11353077 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11363077 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13455.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-68-5
Formule moléculaire C9H11ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 198.65
Numéro MDL MFCD00018556
Clé InChI BMLIZLVNXIYGCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme monuron, 3-4-chlorophenyl-1,1-dimethylurea, chlorfenidim, lirobetarex, monurex, monurox, monuruon, monuuron, telvar, herbicides, monuron
CID PubChem 8800
ChEBI CHEBI:38214
Nom IUPAC 3-(4-chlorophényl)-1,1-diméthylurée
SMILES CN(C)C(=O)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Chlorophenyl)-N',N'-dimethylurea
Point de fusion 170°C to 176°C
Densité 1.27
Quantité 500 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 2097922
Merck Index 14,6261
Poids de la formule 198.65
Pourcentage de pureté 97%