Learn More
N-(4-chlorophényl)thiourée, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10057822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10057822 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10057822 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB03349DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Specifications
Nom chimique ou matériau N-(4-chlorophenyl)thiourea
CAS 3696-23-9
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H7ClN2S
Formule linéaire ClC6H4NHCSNH2
Numéro MDL MFCD00022168
Quantité 1 g
Synonyme 1-4-chlorophenyl thiourea, 4-chlorophenyl thiourea, n-4-chlorophenyl thiourea, thiourea, 4-chlorophenyl, 1-p-chlorophenyl thiourea, n-p-chlorophenyl thiourea, 1-p-chlorophenyl-2-thiourea, 4-chlorophenyl-2-thiourea, urea, 1-p-chlorophenyl-2-thio
Clé InChI XVEFWRUIYOXUGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=S)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Nom IUPAC (4-chlorophényl)thiourée
Poids moléculaire (g/mol) 186.66
CID PubChem 735843
Poids de la formule 186.67
Pourcentage de pureté 97%