Learn More
N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)methacrylamide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31333834
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31333834 100 g
31332441 5 g
31323832 25 g
31327247 10 g
31328297 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31333834 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD142553100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)methacrylamide
CAS 90357-53-2
Formule moléculaire C12H9F3N2O
Numéro MDL MFCD03411609
Quantité 100 g
SMILES CC(C(NC1=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C1)=O)=C
Poids moléculaire (g/mol) 254.21
Pourcentage de pureté 98%