Learn More
N-(4-Difluoromethoxy-2-nitrophényl)acétamide, TRC
Code produit 30368001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30368001 50 mg 50mg
30362191 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30368001 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD36709050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97963-75-2
Formule moléculaire C9H8F2N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 246.17
Synonyme N-[4-(Difluoromethoxy)-2-nitrophenyl]acetamide, Pantoprazole Impurity 9
Nom IUPAC N-[4-(difluoromethoxy)-2-nitrophényl]acétamide
SMILES CC(=O)Nc1ccc(OC(F)F)cc1[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Difluoromethoxy-2-nitrophenyl)acetamide
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H8F2N2O4/c1-5(14)12-7-3-2-6(17-9(10)11)4-8(7)13(15)16/h2-4,9H,1H3,(H,12,14)
Poids de la formule 246.0452