Learn More
Acide N-(4-éthoxyphényl)maléamique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11425987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11425987 5 g 5g
11435987 25 g 25g
11445987 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11425987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25024.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108087-84-9
Formule moléculaire C12H13NO4
Poids moléculaire (g/mol) 235.239
Numéro MDL MFCD00020477
Clé InChI LMTIUWRMRAZPEN-FPLPWBNLSA-N
Synonyme z-4-4-ethoxyphenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-4-4-ethoxyphenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, n-4-ethoxyphenyl maleamic acid, 2z-3-n-4-ethoxyphenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 2z-3-4-ethoxyphenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 4-4-ethoxyanilino-4-oxobut-2-enoic acid, z-4-4-ethoxyanilino-4-oxobut-2-enoic acid, 2-butenoic acid,4-4-ethoxyphenyl amino-4-oxo-, 2z
CID PubChem 1808883
Nom IUPAC (Z)-4-(4-éthoxyanilino)-4--acide oxobut-2-énoïque
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Ethoxyphenyl)maleamic acid
Point de fusion 188°C to 189°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 235.24
Pourcentage de pureté 97%