Learn More
N-(4-éthylbenzyl)-N-méthylamine, Thermo Scientific™
Code produit 10196992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10196992 250 mg Flacon en verre ambré -
10023642 1 g Flacon en verre ambré 1g
10526724 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10196992 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00891CB
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 568577-84-4
Formule moléculaire C10H15N
Poids moléculaire (g/mol) 149.237
Clé InChI JCSDSVXBTRWEJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-4-ethylbenzylamine, 1-4-ethylphenyl-n-methylmethanamine, n-4-ethylbenzyl-n-methylamine, 4-ethylphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-ethyl-n-methyl, 1-4-ethylphenyl-n-methyl-methanamine, 4-ethylbenzyl methylamine, 4-ethylphenyl methyl methylamine
CID PubChem 2060575
Nom IUPAC 1-(4-éthylphényl)-N-méthylméthanamine
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)CNC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 149.24
Pourcentage de pureté 97%