Learn More
N-(4-fluorobenzyl)-4-nitrobenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15496708
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496708 250 mg 250mg
15486708 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496708 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60236.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 331434-68-5
Formule moléculaire C14H11FN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 274.25
Numéro MDL MFCD00751048
Clé InChI JNVXYLPECATQFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-fluorobenzyl-4-nitrobenzamide, n-4-fluorophenyl methyl-4-nitrobenzamide, n-4-fluoro-benzyl-4-nitro-benzamide
CID PubChem 1101313
Nom IUPAC N-[(4-fluorophényl)méthyl]-4-nitrobenzamide
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Fluorobenzyl)-4-nitrobenzamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 274.25
Pourcentage de pureté 97%