Learn More
N-(4-fluorophényl) thiourée, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11327596
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11327596
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L11159.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 459-05-2
Formule moléculaire C7H7FN2S
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Numéro MDL MFCD00041180
Clé InChI BRWKXKNZRVALNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-fluorophenyl thiourea, 1-4-fluorophenyl-2-thiourea, 4-fluorophenyl thiourea, n-4-fluorophenyl thiourea, p-fluorophenylthiourea, 4-fluoro-phenyl-thiourea, thiourea, 4-fluorophenyl, amino 4-fluorophenyl amino methane-1-thione, pubchem10059, acmc-1ajjb
CID PubChem 693061
Nom IUPAC (4-fluorophényl)thiourée
SMILES NC(=S)NC1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Fluorophenyl)thiourea
Point de fusion 162°C to 166°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2803645
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 99%