Learn More
N-(4-Formylphényl)méthanessulfonamide, TRC
Code produit 30395503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30395503 50 mg
30389635 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30395503 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF70095550MG
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83922-54-7
Formule moléculaire C8 H9 N O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 199.23
Synonyme N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide, Sotalol Hydrochloride Imp. C (EP)
Nom IUPAC N-(4-formylphényl)méthanassulfonamide
SMILES CS(=O)(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6,9H,1H3
Poids de la formule 199.0303