Learn More
N-4-hydroxyphényl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea, TRC
Code produit 30402803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30402803 250 mg 250mg
30403817 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30402803 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH949385250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65647-48-5
Formule moléculaire C9H8N4O2S
Poids moléculaire (g/mol) 236.25
Synonyme 1,2,3-Thiadiazole Urea Derivatives
Nom IUPAC 1-(4-hydroxyphényl)-3-(thiadiazol-5-yl)urée
SMILES Oc1ccc(NC(=O)Nc2cnns2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-4-Hydroxyphenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H8N4O2S/c14-7-3-1-6(2-4-7)11-9(15)12-8-5-10-13-16-8/h1-5,14H,(H2,11,12,15)
Poids de la formule 236.0368