Learn More
N-4-hydroxyphényl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea, TRC
Code produit 30403817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30403817 2.5 g -
30402803 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30403817 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9493852.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65647-48-5
Formule moléculaire C9H8N4O2S
Poids moléculaire (g/mol) 236.25
Synonyme 1,2,3-Thiadiazole Urea Derivatives
Nom IUPAC 1-(4-hydroxyphényl)-3-(thiadiazol-5-yl)urée
SMILES Oc1ccc(NC(=O)Nc2cnns2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-4-Hydroxyphenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H8N4O2S/c14-7-3-1-6(2-4-7)11-9(15)12-8-5-10-13-16-8/h1-5,14H,(H2,11,12,15)
Poids de la formule 236.0368