Learn More
N-(4-hydroxyphényl)thiourée, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11333226 1 g 1g
11343226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11333226 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12537.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 1520-27-0 | C7H8N2OS | 168.214 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1520-27-0
Formule moléculaire C7H8N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 168.214
Numéro MDL MFCD00041186
Clé InChI QICKOOCQSYZYQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-hydroxyphenyl-2-thiourea, 1-4-hydroxyphenyl thiourea, 4-hydroxyphenyl thiourea, p-hydroxyphenylthiourea, usaf b-75, n-4-hydroxyphenyl thiourea, urea, 1-p-hydroxyphenyl-2-thio, thiourea, 4-hydroxyphenyl, 4-hydroxy-phenyl-thiourea, 4-aminothioxomethyl amino phenol
CID PubChem 2759331
Nom IUPAC (4-hydroxyphényl)thiourée
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=S)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Hydroxyphenyl)thiourea
Point de fusion ∽210°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 1102429
Poids de la formule 168.22
Pourcentage de pureté ≥98%