Learn More
N-(4-iodophényl)cyclopropanecarboxamide, Thermo Scientific™
Code produit 11480040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11480040 1 g
11470040 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480040 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50571.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23779-17-1
Formule moléculaire C10H10INO
Poids moléculaire (g/mol) 287.1
Numéro MDL MFCD01327898
Clé InChI OWRJMRAKRDWZHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-iodophenyl cyclopropanecarboxamide, cyclopropanecarboxamide,n-4-iodophenyl, cyclopropyl-n-4-iodophenyl carboxamide, acmc-20akb7, cyclopropanecarboxamide, n-4-iodophenyl, iodophenylcyclopropanecarboxamide, n-4-iodophenyl cyclopropane-1-carboxamide
CID PubChem 695702
Nom IUPAC N-(4-iodophényl)cyclopropanecarboxamide
SMILES C1CC1C(=O)NC2=CC=C(C=C2)I
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Iodophenyl)cyclopropanecarboxamide
Quantité 1 g
Poids de la formule 287.1