Learn More
4Acide N-(-iodophényl)maléamique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11490698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490698 25 g 25g
11470698 1 g -
11480698 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490698 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25210.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17280-49-8
Formule moléculaire C10H7INO3
Poids moléculaire (g/mol) 316.08
Numéro MDL MFCD00020473
Clé InChI KSVGHDGDESFZOK-WAYWQWQTSA-M
Synonyme n-4-iodophenyl maleamic acid, 2z-3-4-iodophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 4-4-iodoanilino-4-oxobut-2-enoic acid, z-4-4-iodoanilino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-3-n-4-iodophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid
CID PubChem 1549960
SMILES [O-]C(=O)\C=C/C(=O)NC1=CC=C(I)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Iodophenyl)maleamic acid
Point de fusion 193°C to 194°C
Quantité 25 g
Sensibilité Light sensitive
Nom IUPAC (Z)-4-(4-iodoanilino)-4acide oxomais-2énoïque
Poids de la formule 317.08
Pourcentage de pureté 97%