Learn More
N-(4-Méthoxy-2-méthyl-6-quinoléinyl)acétamide, TRC
Code produit 30473932
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473932 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30473932 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM1007951G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Methoxy-2-methyl-6-quinolinyl)acetamide
CAS 100795-23-1
Formule moléculaire C13H14N2O2
Quantité 1 g
Synonyme 6-Acetamido-4-methoxy-quinaldine
Formule InChI InChI=1S/C13H14N2O2/c1-8-6-13(17-3)11-7-10(15-9(2)16)4-5-12(11)14-8/h4-7H,1-3H3,(H,15,16)
SMILES COc1cc(C)nc2ccc(NC(=O)C)cc12
Poids moléculaire (g/mol) 230.26
Poids de la formule 230.1055