Learn More
N-(4-Méthoxy-2-méthyl-6-quinoléinyl)acétamide, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-(4-Methoxy-2-methyl-6-quinolinyl)acetamide |
| CAS | 100795-23-1 |
| Formule moléculaire | C13H14N2O2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 6-Acetamido-4-methoxy-quinaldine |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H14N2O2/c1-8-6-13(17-3)11-7-10(15-9(2)16)4-5-12(11)14-8/h4-7H,1-3H3,(H,15,16) |
| SMILES | COc1cc(C)nc2ccc(NC(=O)C)cc12 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 230.26 |
| Poids de la formule | 230.1055 |