Learn More
N-(4-Méthoxy-2-méthyl-6-quinoléinyl)acétamide, TRC
Catalog No. 30478958
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Packungsgröße:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité Packungsgröße
30478958 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 30478958 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM100795250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau N-(4-Methoxy-2-methyl-6-quinolinyl)acetamide
CAS 100795-23-1
Formule moléculaire C13H14N2O2
Quantité 250 mg
Synonyme 6-Acetamido-4-methoxy-quinaldine
Formule InChI InChI=1S/C13H14N2O2/c1-8-6-13(17-3)11-7-10(15-9(2)16)4-5-12(11)14-8/h4-7H,1-3H3,(H,15,16)
SMILES COc1cc(C)nc2ccc(NC(=O)C)cc12
Poids moléculaire (g/mol) 230.26
Poids de la formule 230.1055