Learn More
N-[4-(méthoxyméthyl)-1-[2-(3-thiényl)éthyl]-4-pipéridinyl]-N-phényl-propanamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[4-(Methoxymethyl)-1-[2-(thiophen-3-yl)ethyl]piperidin-4-yl]-N-phenylpropanamide |
| CAS | 79146-60-4 |
| Formule moléculaire | C22 H30 N2 O2 S |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | N-[4-(Methoxymethyl)-1-[2-(3-thienyl)ethyl]-4-piperidinyl]-N-phenyl-propanamide, N-[4-(Methoxymethyl)-1-[2-(3-thienyl)ethyl]-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide, N-[4-(Methoxymethyl)-1-[2-(thiophen-3-yl)ethyl]piperidin-4-yl]-N-phenylpropanamide, Sufentanil Imp. F (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H30N2O2S/c1-3-21(25)24(20-7-5-4-6-8-20)22(18-26-2)11-14-23(15-12-22)13-9-19-10-16-27-17-19/h4-8,10,16-17H,3,9,11-15,18H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(=O)N(c1ccccc1)C2(COC)CCN(CCc3ccsc3)CC2 |
| Nom IUPAC | N-[4-(méthoxyméthyl)-1-(2-thiophén-3-yléthyl)pipéridin-4-yl]-N-phénylpropanamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 386.551 |
| Poids de la formule | 386.203 |