Learn More
N-(4-méthoxyphényl)-3-nitrobenzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15424006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424006 500 mg 500mg
15414006 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15424006 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58131.ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 180631-81-6
Formule moléculaire C13H12N2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 308.31
Numéro MDL MFCD00414861
Clé InChI NHEAQAMNXXRBQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-methoxyphenyl-3-nitrobenzenesulfonamide, cambridge id 5135326, 4-methoxyphenyl 3-nitrophenyl sulfonyl amine, n-4-methoxy-phenyl-3-nitro-benzenesulfonamide
CID PubChem 2829315
Nom IUPAC N-(4-méthoxyphényl)-3-nitrobenzènesulfonamide
SMILES COC1=CC=C(NS(=O)(=O)C2=CC=CC(=C2)[N+]([O-])=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Methoxyphenyl)-3-nitrobenzenesulfonamide
Couleur Rose
Quantité 500 mg
Beilstein 2764039
Poids de la formule 308.3
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide