Learn More
N-(4-Méthoxyphényl)-4-chlorocinnamamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(4-Methoxyphenyl)-4-chlorocinnamamide |
| CAS | 472981-92-3 |
| Formule moléculaire | C16H14ClNO2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 3-(4-Chlorophenyl)-N-(3-methoxyphenyl)-2-propenamide, SB 366791 |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H14ClNO2/c1-20-15-4-2-3-14(11-15)18-16(19)10-7-12-5-8-13(17)9-6-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/b10-7+ |
| SMILES | COc1cccc(NC(=O)\C=C\c2ccc(Cl)cc2)c1 |
| Nom IUPAC | (E)-3-(4-chlorophényl)-N-(3-méthoxyphényl)prop-2-énamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 287.74 |
| Poids de la formule | 287.0713 |