Learn More
N-(4-méthoxyphényl)thiourée, 96 %
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(4-Methoxyphenyl)thiourea |
| Point de fusion | ∼212°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 777238 |
| Synonyme | m-cresol purple, cresol purple, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methylphenyl-3h-benzo c 1,2 oxathiole 1,1-dioxide, m-cresolsulfonphthalein, m-cresolsulfonephthalein, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 3-methyl, unii-85odz58k3d, metacresol purple, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiole-3,3-diyl bis 3-methylphenol, 4-3-4-hydroxy-2-methyl-phenyl-1,1-dioxo-2,1$l^ 6-benzoxathiol-3-yl-3-methyl-phenol |
| SMILES | COC1=CC=C(NC(N)=S)C=C1 |
| Nom IUPAC | 4-[3-(4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^}-6-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénol |
| CID PubChem | 73030 |
| Afficher plus |