Learn More
N-(4-MÉTHYL-2-NITROPHÉNYL)MALÉIMIDE, TRC
Code produit 30180432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180432 100 mg 100mg
30179986 500 mg 500mg
30180090 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30180432 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM224798100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91135-77-2
Formule moléculaire C11H8N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 232.19
Synonyme 1-(4-Methyl-2-nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione;1-(4-Methyl-2-nitro-phenyl)-pyrrole-2,5-dione;1-(4-Methyl-2-nitrophenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione;1-(4-Methyl-2-nitrophenyl)pyrrole-2,5-dione;
Nom IUPAC 1-(4-méthyl-2-nitrophényl)pyrrole-2,5-dione
SMILES Cc1ccc(N2C(=O)C=CC2=O)c(c1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-METHYL-2-NITROPHENYL)MALEIMIDE
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H8N2O4/c1-7-2-3-8(9(6-7)13(16)17)12-10(14)4-5-11(12)15/h2-6H,1H3
Poids de la formule 232.0484