Learn More
Chlorhydrate de N-(4-méthyl-2-thiazolyl)-guanidine, TRC
Code produit 30464343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464343 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464343 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM331435100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Methyl-2-thiazolyl)-guanidine hydrochloride
CAS 100599-91-5
Formule moléculaire C5H8N4S . HCl
Quantité 100 mg
Synonyme Guanidine, N-(4-methyl-2-thiazolyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Guanidine, (4-methyl-2-thiazolyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)guanidine hydrochloride, N-(4-Methyl-2-thiazolyl)guanidine hydrochloride, (4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)guanidine hydrochloride, (4-Methyl-thiazol-2-yl)-guanidine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C5H8N4S.ClH/c1-3-2-10-5(8-3)9-4(6)7;/h2H,1H3,(H4,6,7,8,9);1H
SMILES Cl.Cc1csc(NC(=N)N)n1
Nom IUPAC chlorhydrate de 2-(4-méthyl-1,3-thiazol-2-yl)guanidine
Poids moléculaire (g/mol) 192.67
Poids de la formule 192.0236