Learn More
N-[[(4-méthylphényl)sulfonyl]oxy]éthane-1,2-diamine, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11346935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11346935 25 g 25g
10394292 1 g 1g
10693793 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11346935 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01735EB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175205-36-4
Formule moléculaire C9H14N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 230.282
Numéro MDL MFCD00276588
Clé InChI RWUMUZOGZPNCIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tosyloxy amino ethanamine, 2-aminoethyl amino 4-methylbenzenesulfonate, benzenesulfonic acid,4-methyl-, 2-aminoethyl azanyl ester, n1-4-methylphenyl sulfonyl oxy ethane-1,2-diamine, 2-aminoethylamino 4-methylbenzenesulfonate, 2-4-methylphenyl sulfonyl-oxy amino ethanamine, n∼1∼-4-methylbenzene-1-sulfonyl oxy ethane-1,2-diamine, n∼1∼-4-methylphenyl sulfonyl oxy ethane-1,2-diamine
CID PubChem 2796248
Nom IUPAC (2-aminoéthylamino) 4-méthylbenzènesulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)ONCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethane -1, 2-diamine
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%+
Formule linéaire CH3C6H4SO2ONH(CH2)2NH2
Quantité 25 g
Poids de la formule 230.29
Pourcentage de pureté 95%