Learn More
N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31003653
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31003653 5 g
30996343 10 g
30995565 1 g
30990991 100 mg
30999494 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31003653 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD146295g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide
CAS 51803-78-2
Formule moléculaire C13H12N2O5S
Numéro MDL MFCD00079470
Quantité 5 g
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1OC2=CC=CC=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 308.31
Pourcentage de pureté 98%