Learn More
N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-propanamide, TRC
Code produit 18033340
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18033340 1 g 1g
18072140 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18033340 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5968501G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13312-12-4
Formule moléculaire C10 H9 F3 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 262.19
Synonyme N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Flutamide Imp. C (EP)
Nom IUPAC N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
SMILES CCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H9F3N2O3/c1-2-9(16)14-6-3-4-8(15(17)18)7(5-6)10(11,12)13/h3-5H,2H2,1H3,(H,14,16)
Poids de la formule 262.0565