Learn More
Acide N-(4-nitrobenzoyl)-D-glutamique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(4-Nitrobenzoyl)-D-glutamic Acid |
| CAS | 85646-44-2 |
| Formule moléculaire | C12H12N2O7 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H12N2O7/c15-10(16)6-5-9(12(18)19)13-11(17)7-1-3-8(4-2-7)14(20)21/h1-4,9H,5-6H2,(H,13,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)CC[C@@H](NC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (2R)-2-[(4-nitrobenzoyl)amino]pentanedioïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 296.23 |
| Poids de la formule | 296.0645 |