Learn More
N-(4-Nitrophényl)thiourée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11337356 1 g 1g
11347356 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337356 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09331.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 3696-22-8 | C7H7N3O2S | 197.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3696-22-8
Formule moléculaire C7H7N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 197.21
Numéro MDL MFCD00007304
Clé InChI BLYAANPIHFKKMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-nitrophenyl-2-thiourea, n-4-nitrophenyl thiourea, 4-nitrophenyl thiourea, 1-4-nitrophenyl thiourea, p-nitrophenyl thiourea, thiourea, 4-nitrophenyl, n-p-nitrophenyl thiourea, acmc-1cny6, 4-nitro-phenyl-thiourea, n-4-nitrophenyl thiourea #
CID PubChem 2760234
Nom IUPAC (4-nitrophényl)thiourée
SMILES NC(=S)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Nitrophenyl)thiourea
Point de fusion ∽207°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2806574
Poids de la formule 197.22
Pourcentage de pureté 98%