Learn More
N-(4-oxycyclohexyl)acétamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15411759
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15411759 5 g 5g
15421759 25 g 25g
15431759 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15411759 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64511.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 27514-08-5 | C8H13NO2 | 155.197 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27514-08-5
Formule moléculaire C8H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 155.197
Numéro MDL MFCD03703462
Clé InChI WZEMYWNHKFIVKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-oxocyclohexyl acetamide, 4-acetamidocyclohexanone, 4-acetamido-cyclohexanone, 4-acetylamino cyclohexanone, 4-n-acetylamino cyclohexanone, 4-n-acetyl-amino-cyclohexanone, n-4-oxo-cyclohexyl-acetamide, acetamide, n-4-oxocyclohexyl, 4-aminocyclohexanone, n-acetyl
CID PubChem 538565
Nom IUPAC N-(4-oxycyclohexyl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1CCC(=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide
Point de fusion 136°C to 140°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 2803083
Poids de la formule 155.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide