Learn More
N-(4-Oxocyclohexyl)acétamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide |
| CAS | 27514-08-5 |
| Formule moléculaire | C8H13NO2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-(Acetylamino)cyclohexanone, 4-Acetamidocyclohexanone |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H13NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h7H,2-5H2,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC(=O)NC1CCC(=O)CC1 |
| Nom IUPAC | N-(4-oxocyclohexyl)acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 155.19 |
| Poids de la formule | 155.0946 |