Learn More
N-(4-pentynyl)phtalimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10172464 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10172464 5 g Flacon en verre 5g
10766255 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10172464 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 425730050
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 6097-07-0 | C13H11NO2 | 213.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6097-07-0
Formule moléculaire C13H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 213.23
Numéro MDL MFCD06798110
Clé InChI YNZIPXLLPFYDGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-pentynyl phthalimide, 2-pent-4-ynyl isoindoline-1,3-dione, 1-phthalimido-4-pentyne, 2-pent-4-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, n-4-pentynyl phthalimide 97, 2-pent-4-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, 5-phthalimido-1-pentyne, 2-pent-4-ynyl-isoindole-1,3-dione
CID PubChem 11769822
Nom IUPAC 2-pent-4-ynylisoindole-1,3-dione
SMILES C#CCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Pentynyl)phthalimide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 87.0°C to 91.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 213.23
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(4-Pentynyl)phthalimide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.