Learn More
N-(4-Pentynyl)phtalimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15450238 5 g 5g
15460238 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15450238 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53432.06
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 6097-07-0 | C13H11NO2 | 213.236 g/mol
N-(4-Pentynyl)phthalimide is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-(4-pentynyl)phtalimide est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6097-07-0
Formule moléculaire C13H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 213.236
Numéro MDL MFCD06798110
Clé InChI YNZIPXLLPFYDGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-pentynyl phthalimide, 2-pent-4-ynyl isoindoline-1,3-dione, 1-phthalimido-4-pentyne, 2-pent-4-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, n-4-pentynyl phthalimide 97, 2-pent-4-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, 5-phthalimido-1-pentyne, 2-pent-4-ynyl-isoindole-1,3-dione
CID PubChem 11769822
Nom IUPAC 2-pent-4-ynylisoindole-1,3-dione
SMILES C#CCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Pentynyl)phthalimide
Point de fusion 87°C to 91°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 213.24
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(4-Pentynyl)phthalimide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Phthalimido-1-pentyne