Learn More
N-(4-pipéridine-1-ylbenzyl)cyclopropanamine, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10331063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10331063 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10187762 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10331063 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC33958CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 857283-76-2
Formule moléculaire C15H22N2
Poids moléculaire (g/mol) 230.36
Numéro MDL MFCD07772814
Clé InChI UNFZQBXRXGLJLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-piperidin-1-ylbenzyl cyclopropanamine, n-4-piperidin-1-yl phenyl methyl cyclopropanamine, cyclopropyl 4-piperidylphenyl methyl amine, n-4-piperidin-1-yl benzyl cyclopropanamine, benzenemethanamine,n-cyclopropyl-4-1-piperidinyl, n-4-piperidin-1-ylphenyl methyl cyclopropanamine
CID PubChem 7162339
Nom IUPAC N-{[4-(pipéridin-1-yl)phényle]méthyle}cyclopropanamine
SMILES C(NC1CC1)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-piperidin-1-ylbenzyl)cyclopropanamine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 230.35
Pourcentage de pureté 95%