Learn More
N-(4-pyridyl)thiourée, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10662263
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10662263 1 g Flacon en verre ambré 1g
10532083 10 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10662263 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SEW02754DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 164670-44-4
Formule moléculaire C6H7N3S
Poids moléculaire (g/mol) 153.203
Numéro MDL MFCD00068177
Clé InChI HLOFIQOOOSRNFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyridylthiourea, n-4-pyridyl thiourea, pyridin-4-yl thiourea, 1-pyridin-4-yl thiourea, 1-4-pyridyl-2-thiourea, pyridin-4-yl-thiourea, amino 4-pyridylamino methane-1-thione, acmc-20amay, n-pyridin-4-ylthiourea, 1-pyridin-4-ylthiourea
CID PubChem 2737249
Nom IUPAC pyridin-4-ylthiourée
SMILES C1=CN=CC=C1NC(=S)N
Specifications
Nom chimique ou matériau N-(4-Pyridyl)thiourea
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 153.21
Pourcentage de pureté 97%