Learn More
N-(4-Pyridylméthyl)éthylamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11303207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11303207 5 g 5g
11313207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11303207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13714.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 33403-97-3 | C8H12N2 | 136.198 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33403-97-3
Formule moléculaire C8H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 136.198
Numéro MDL MFCD00023632
Clé InChI ZBAMQLFFVBPAOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethylaminomethyl pyridine, n-pyridin-4-ylmethyl ethanamine, n-4-pyridylmethyl ethylamine, 4-pyridinemethanamine, n-ethyl, unii-eye32x3w6x, n-ethyl-4-pyridinemethanamine, ethyl pyridin-4-ylmethyl amine, 4-ethylamino methyl pyridine, n-ethyl-4-picolylamine, eye32x3w6x
CID PubChem 96681
Nom IUPAC N-(pyridine-4-ylméthyl)éthanamine
SMILES CCNCC1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Pyridylmethyl)ethylamine
Densité 0.98
Point d’ébullition 103°C to 105°C (8 mmHg)
Point d’éclair 89°C (192°F)
Indice de réfraction 1.5175
Quantité 5 g
Beilstein 471685
Poids de la formule 136.2
Pourcentage de pureté 96%