Learn More
N-(4-Pyridylméthyl)éthylamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(4-Pyridylmethyl)ethylamine |
| Densité | 0.98 |
| Point d’ébullition | 103°C to 105°C (8 mmHg) |
| Point d’éclair | 89°C (192°F) |
| Indice de réfraction | 1.5175 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 471685 |
| Poids de la formule | 136.2 |
| Pourcentage de pureté | 96% |