Learn More
N-(4-tert-butylbenzyl)-N-méthylamine, Thermo Scientific™
Code produit 10566250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10566250 5 g Flacon en verre ambré -
10321530 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10566250 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08598DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 65542-26-9
Formule moléculaire C12H19N
Poids moléculaire (g/mol) 177.291
Clé InChI ZSHCHOYJMLEAOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-tert-butylbenzyl-n-methylamine, 4-tert-butylphenyl methyl methyl amine, 1-4-tert-butyl phenyl-n-methylmethanamine, 1-4-tert-butylphenyl-n-methylmethanamine, 4-tert-butylbenzylmethylamine, n-methyl-4-tert-butylbenzylamine, n-methyl-4-tert.butylbenzylamine, n-methyl 4-tert-butylbenzyl amine, 4-tert-butyl phenyl methyl methylamine, benzenemethanamine,4-1,1-dimethylethyl-n-methyl
CID PubChem 2396874
Nom IUPAC 1-(4-tert-butylphényl)-N-méthylméthanamine
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CNC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-tert-butylbenzyl)-N-methylamine
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 177.29
Pourcentage de pureté 97%