Learn More
N-[4-[(trifluoroacétyl)amino]benzoyl]-L-glutamique diméthyl ester-13C5, TRC
Code produit 30456891
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456891 25 mg 25mg
30452308 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30456891 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT78673325MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[4-[(Trifluoroacetyl)amino]benzoyl]-L-glutamic Acid Dimethyl Ester-13C5
Formule moléculaire 13C5 C11 H17 F3 N2 O6
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H17F3N2O6/c1-26-12(22)8-7-11(14(24)27-2)21-13(23)9-3-5-10(6-4-9)20-15(25)16(17,18)19/h3-6,11H,7-8H2,1-2H3,(H,20,25)(H,21,23)/t11-/m0/s1/i7+1,8+1,11+1,12+1,14+1
SMILES CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13C@H](NC(=O)c1ccc(NC(=O)C(F)(F)F)cc1)[13C](=O)OC
Nom IUPAC diméthyl (2S)-2-[[4-[(2,2,2-trifluoroacétyl)amino]benzoyl]amino](1,2,3,4,5-13C5)pentanedioate
Poids moléculaire (g/mol) 395.274
Poids de la formule 395.121