Learn More
N-[4-(trifluorométhyl)phényl]thiourée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398755 1 g 1g
11308765 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398755 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12355.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1736-72-7 | C8H7F3N2S | 220.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1736-72-7
Formule moléculaire C8H7F3N2S
Poids moléculaire (g/mol) 220.21
Numéro MDL MFCD00041189
Clé InChI OWTDDZMFRLUBQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-trifluoromethyl phenyl thiourea, 4-trifluoromethyl phenyl thiourea, 1-4-trifluoromethyl phenyl-2-thiourea, 4-trifluoromethyl phenylthiourea, n-4-trifluoromethyl phenyl thiourea, 4-trifluoromethyl-phenyl-thiourea, thiourea, 4-trifluoromethyl phenyl, amino 4-trifluoromethyl phenyl amino methane-1-thione
CID PubChem 2777727
Nom IUPAC [4-(trifluorométhyl)phényl]thiourée
SMILES NC(=S)NC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Point de fusion 142°C to 146°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2695479
Poids de la formule 220.22
Pourcentage de pureté 98%