Learn More
N-(4-vinylbenzyl)-N,N-diméthylamine, 90 %, technique, stabilisée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10782865 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10782865 5 g Flacon en verre 5g
10351501 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10782865 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 422550050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2245-52-5 | C11H16N | 162.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2245-52-5
Formule moléculaire C11H16N
Poids moléculaire (g/mol) 162.26
Numéro MDL MFCD00078270
Clé InChI XQBHAZDVLGNSOJ-UHFFFAOYSA-O
Synonyme benzenemethanamine, 4-ethenyl-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-4-vinylphenyl methanamine, n-4-vinylbenzyl-n,n-dimethylamine, n,n-dimethyl-4'-vinylbenzylamine, 4-vinylbenzyldimethylamine, p-dimethylaminomethylstyrene, 4-n,n-dimethylaminomethyl styrene, 4-n,n,-dimethylaminomethyl styrene, dimethyl 4-vinylphenyl methyl amine, benzenemethanamine,4-ethenyl-n,n-dimethyl
CID PubChem 519956
Nom IUPAC 1-(4-éthénylphényl)-N,N-diméthylméthanamine
SMILES C[NH+](C)CC1=CC=C(C=C)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau N-(4-Vinylbenzyl)-N, N-dimethylamine
Note relative au nom tech., 90%
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 72°C to 74°C (1.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2CHC6H4CH2N(CH3)2
Indice de réfraction 1.5360 to 1.54
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.92
Stabilisateur 0.1% P-tert.-butylcatechol
Poids de la formule 161.25
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamine, stabilized
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.