Learn More
N-((4aR,6S,7R,8R,8aS)-6-(Benzyloxy)-8-hydroxy-2-phenylhexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7-yl)acetamide, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31092086
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31092086 25 g
31087381 1 g
31083766 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31092086 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11605125g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N-((4aR,6S,7R,8R,8aS)-6-(Benzyloxy)-8-hydroxy-2-phenylhexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7-yl)acetamide
CAS 13343-63-0
Formule moléculaire C22H25NO6
Numéro MDL MFCD00143679
Quantité 25 g
SMILES CC(N[C@@H]1[C@@H](O)[C@]2([H])OC(C3=CC=CC=C3)OC[C@@]2([H])O[C@@H]1OCC4=CC=CC=C4)=O
Poids moléculaire (g/mol) 399.44
Pourcentage de pureté 95%